Drukuj
3-Bromo-5-formylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 388 PLN
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylopirydyna ≥97%
3-Bromo-5-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265758
Numer CAS: 113118-81-3