Drukuj
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 277 PLN
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₄
MW: 186.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…96 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.055
Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001283
Numer CAS: 1559-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-321-6