Drukuj
Chlorowodorek serotoniny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
S21263.A1 S21263.09
S21263.A1EA 0 PLN
S21263.A1 S21263.09
Chlorowodorek serotoniny
Chlorowodorek serotoniny
Formuła: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212.68 g/mol
Numer MDL: MFCD00012686
Numer CAS: 153-98-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III