Octan izopentylu 99% cont. ca 10% other isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
B21618.AE
B21618.AP
B21618.AEEA
198
PLN
B21618.AE
B21618.AP
Octan izopentylu 99% cont. ca 10% other isomers
Octan izopentylu
Purity: 99%
CAS No.: 123-92-2
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Fruit-like
Melting Point: -78°
Boiling Point: 142°
Merck Reference: 14,5111
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00008946
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 142 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0.876 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008946 Numer CAS: 123-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-662-3 Jednostka: 1104 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 12,05125 |