Drukuj
Acetonitryl ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra tested for UHPLC-MS, tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
14261-2L 14261-1L
14261-2LEA 1840 PLN
14261-2L 14261-1L
Acetonitryl ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra tested for UHPLC-MS, tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Acetonitryl
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Explosion Limit 16 %
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 1 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Aluminium (Al) Max. 20 ppb
Calcium (Ca) Max. 50 ppb
Iron (Fe) Max. 20 ppb
Potassium (K) Max. 50 ppb
Magnesium (Mg) Max. 20 ppb
Sodium (Na) Max. 50 ppb
Lead (Pb) Max. 20 ppb
Transmittance at 191 nm Min. 30 %
Transmittance at 195 nm Min. 85 %
Transmittance at 200 nm Min. 97 %
Transmittance at 215 nm Min. 98 %
Transmittance from 230 nm Min. 99 %
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 5 ppb
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 20 ppb
UHPLC Gradient drift 254 nm Max. 3 mAU
UHPLC Gradient peak 254 nm Max. 0.6 mAU
UHPLC Gradient drift 210 nm Max. 8 mAU
UHPLC Gradient peak 210 nm Max. 2 mAU
Suitability for the UHPLC-MS complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.3 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.3 ppb
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)