Drukuj
Chlorek strontu heksahydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194122500 194120010
ACRO194122500EA 311 PLN
ACRO194122500 ACRO194120010
Chlorek strontu heksahydrat 99%, extra pure
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %