Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥98.0% (by titration analysis on dried basis) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43899.0050 8.43899.0250
8.43899.0050EA 154 PLN
8.43899.0050 8.43899.0250
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥98.0% (by titration analysis on dried basis) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Temp. topnienia: 687
Gęstość: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Chemical formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Molar Mass 241.95 g/mol
pH value 9 - 10 (840 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 1000 - 1400 kg/m³
Solubility 840 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 4233 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering