Drukuj
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
395000500 395000010 395002500
ACRO395000500EA 185 PLN
ACRO395000500 ACRO395000010 ACRO395002500
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy 99%
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Temp. Wrzenia: 274 - 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 184…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012993
Numer CAS: 6283-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-500-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %