Drukuj
Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
47002.MD 47002.03
47002.MDEA 0 PLN
47002.MD 47002.03
Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Rhodium(IV) oxide
Formuła: O₂Rh
Gęstość: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 12137-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-237-0