Drukuj
Azotyn butylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) butylu
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 1250 PLN
H56501.22 H56501.36
Azotyn butylu 95%
Azotyn butylu
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C
Gęstość: 0.882
Temp. Zapłonu: –13 °C (9 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002058
Numer CAS: 544-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-862-1
Jednostka: 2351
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01617