Drukuj
Fenol 90% 90 zS
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
8.43984.0500 8.43984.1000
8.43984.0500EA 722 PLN
8.43984.0500 8.43984.1000
Fenol 90% 90 zS
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 2821
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 1.07 g/cm³ (25 °C)
Flash point 81 °C Information refers to the main component.
pH value (H₂O) acidic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-34-68-48/20/21/22
S Phrase S 24/25-26-28-36/37/39-45