Drukuj
1-Oktanosulfonian sodu, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium octane-1-sulphonate
396691000 396690250
ACRO396691000EA 5610 PLN
ACRO396691000 ACRO396690250
1-Oktanosulfonian sodu, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
1-Oktanosulfonian sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007544
Numer CAS: 5324-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test