Drukuj
Magnez 99,95 Metals basis, rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 584 PLN
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnez 99,95 Metals basis, rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675