Drukuj
Tlenek miedzi(I) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tlenek miedziawy
A14436.0E A14436.36
A14436.0EEA 1380 PLN
A14436.0E A14436.36
Tlenek miedzi(I) ≥97%
Tlenek miedzi(I)
Purity: 97% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974
Formuła: Cu₂O
MW: 143.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 1800 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 1235 °C
Gęstość: 6.0
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010974
Numer CAS: 1317-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-270-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02694