azotan amonu ceru (IV)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
S33254.PG
S33254.99
S33254.PGEA
0
PLN
S33254.PG
S33254.99
azotan amonu ceru (IV)
azotan amonu ceru (IV)
Formuła:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Temp. topnienia: 107…108 °C Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151121 Numer CAS: 16774-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00509 |