Drukuj
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 1230 PLN
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491.41 g/mol
Temp. topnienia: 153…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191781
Numer CAS: 54314-85-1