(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14
A13023.22
A13023.14EA
359
PLN
A13023.14
A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 30018-16-7
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 3822244
Formuła:
C₂₃H₂₄BrO₂P MW: 443.33 g/mol Temp. topnienia: ∼ 130 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031605 Numer CAS: 30018-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 250-002-2 |