Drukuj
Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13430.06 A13430.18
A13430.06EA 282 PLN
A13430.06 A13430.18
Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Methyl-4-phenylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 720-75-2 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1954046 MDL No.: MFCD00017200
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. topnienia: 116…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017200
Numer CAS: 720-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-954-4