Methyl arachidate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
42399.04
42399.09
42399.04EA
757
PLN
42399.04
42399.09
Methyl arachidate ≥98%
Methyl arachidate
Purity: 98+%
CAS No.: 1120-28-1
Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3
Formula Weight: 326.56
Flash Point:
Formuła:
C₂₁H₄₂O₂ Temp. Wrzenia: 215 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009014 Numer CAS: 1120-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-304-8 |