Drukuj
Etyloamina 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
395072-100ML 395072-800ML
SIAL395072-100MLEA 485 PLN
SIAL395072-100ML SIAL395072-800ML
Etyloamina 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.689
Temp. Zapłonu: -37
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Klasyfikacja Merck : 13,03797