Drukuj
Etyloamina 2.0 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 532 PLN
H32306.AE H32306.AP
Etyloamina 2.0 M in THF
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.856
Temp. Zapłonu: –34 °C (–29 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2056
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03797