Drukuj
Etyloamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
370251000 370258000
370251000.EA 416 PLN
370251000. 370258000.
Etyloamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.861 g/cm³
Temp. Zapłonu: –34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03797
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M