2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18644.36
A18644.0E
A18644.36EA
452
PLN
A18644.36
A18644.0E
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 81-16-3
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Beilstein Reference: 613084
Merck Reference: 14,6406
MDL No.: MFCD00003988
Formuła:
C₁₀H₉NO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003988 Numer CAS: 81-16-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-331-5 Klasyfikacja Merck : 14,6406 |