3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
899
PLN
H32137.03
H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Formuła:
C₆H₅BClFO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06801741 Numer CAS: 328956-61-2 |