trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18786.09
A18786.18
A18786.30
A18786.09EA
194
PLN
A18786.09
A18786.18
A18786.30
trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
trans-2-Hexenyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2497-18-9
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1721851
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009474
Formuła:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.20 g/mol Temp. Wrzenia: 165…166 °C Gęstość: 0.900 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009474 Numer CAS: 2497-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-680-7 ADR: 3 III |