3-Chloropropyl acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25013.14
B25013.22
B25013.36
B25013.14EA
232
PLN
B25013.14
B25013.22
B25013.36
3-Chloropropyl acetate ≥98%
3-Chloropropyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 628-09-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00001000
Formuła:
C₅H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 70…72 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001000 Numer CAS: 628-09-1 |