Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16491.06
L16491.14
L16491.06EA
497
PLN
L16491.06
L16491.14
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 565-53-7
Molecular Formula: Br2C4FH5O2
Formula Weight: 263.89
Flash Point:
Formuła:
C₄H₅Br₂FO₂ Temp. Wrzenia: 82 °C (33 mmHg) Gęstość: 1,894 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042068 Numer CAS: 565-53-7 ADR: 8,III |