Drukuj
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
146080050 146080250
ACRO146080050EA 211 PLN
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formuła: C₂₃H₂₃O₂P
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00009160
Numer CAS: 5717-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-215-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %