Drukuj
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorophenylmagnesium bromide
377371000 377378000
377371000.EA 603 PLN
377371000. 377378000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Formuła: C₆H₄BrFMg
Gęstość: 1,043 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009667
Numer CAS: 352-13-6
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M