Drukuj
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
209800010 209800050 209800250
ACRO209800010EA 167 PLN
ACRO209800010 ACRO209800050 ACRO209800250
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formuła: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 442.28 g/mol
Temp. topnienia: 136…140 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011948
Numer CAS: 56602-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 260-279-1
Jednostka: 1325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %