Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
TMSS
B21020.03
B21020.06
B21020.03EA
311
PLN
B21020.03
B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 4098-98-0
Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4
Formula Weight: 320.85
Melting Point: 266-268° subl.
MDL No.: MFCD00054859
Formuła:
C₁₂H₃₆Si₅ MW: 320.842 g/mol Temp. topnienia: 266…268 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054859 Numer CAS: 4098-98-0 |