Isobornyl acetate ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L11748.AE
L11748.AP
L11748.AEEA
233
PLN
L11748.AE
L11748.AP
Isobornyl acetate ≥94%
Isobornyl acetate
Purity: 94%
CAS No.: 125-12-2
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 220-224°
Beilstein Reference: 3197572
MDL No.: MFCD00135943
Formuła:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196.29 g/mol Temp. Wrzenia: 220…224 °C Gęstość: 0.990 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135943 Numer CAS: 125-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-727-6 |