Drukuj
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
379360100 379360250
ACRO379360100EA 477 PLN
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408022
Numer CAS: 22934-51-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %