3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10732.09
A10732.18
A10732.30
A10732.09EA
421
PLN
A10732.09
A10732.18
A10732.30
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 54970-72-8
Molecular Formula: C6H3Cl2NaO4S
Formula Weight: 265.05
Melting Point:
Formuła:
C₆H₃Cl₂NaO₄S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009798 Numer CAS: 54970-72-8 Numer WE (dawny EINECS): 259-416-8 |