Drukuj
Chlorhexidine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
M-Clarity™ quality level = MQ100
282227-1G 282227-5G
SIAL282227-1GEA 390 PLN
SIAL282227-1G SIAL282227-5G
Chlorhexidine, Sigma-Aldrich®
Chlorhexidine
Formuła: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Numer MDL: MFCD00009673
Numer CAS: 55-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-238-7