Drukuj
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15754.03 A15754.06
A15754.03EA 179 PLN
A15754.03 A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Formuła: C₁₀H₁₁N₃
Temp. topnienia: 124…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067874
Numer CAS: 10199-50-5