(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
A18305.06
A18305.14
A18305.06EA
1430
PLN
A18305.06
A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 52186-89-7
Molecular Formula: C24H24BF4O2P
Formula Weight: 462.23
Melting Point: 173-179°
Beilstein Reference: 4650673
Formuła:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P MW: 462.23 g/mol Temp. topnienia: 173…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051879 Numer CAS: 52186-89-7 |