Drukuj
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
114040250 114041000
ACRO114040250EA 298 PLN
ACRO114040250 ACRO114041000
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211.65 g/mol
Temp. topnienia: 166 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012510
Numer CAS: 13433-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-556-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.1%) passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %