5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
H31580.03
H31580.06
H31580.03EA
227
PLN
H31580.03
H31580.06
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 19541-95-8
Molecular Formula: C10H11N3O
Formula Weight: 189.22
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00462192
Formuła:
C₁₀H₁₁N₃O MW: 189.22 g/mol Temp. topnienia: 141…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00462192 Numer CAS: 19541-95-8 |