L(+)-Lyxose ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21583.03
B21583.06
B21583.03EA
734
PLN
B21583.03
B21583.06
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Purity: 99%
CAS No.: 1949-78-6
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 108-112°
MDL No.: MFCD00064111
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. topnienia: 108…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064111 Numer CAS: 1949-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-763-2 |