D-(-)-Lyxose ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17007.0025
AV17007.0025
A17007.06
A17007.14
ABCRA17007.0025EA
0
PLN
ABCRA17007.0025
ABCRAV17007.0025
A17007.06
A17007.14
D-(-)-Lyxose ≥99%
D-(-)-Lyxose
Purity: 99%
CAS No.: 1114-34-7
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 109-115°
Beilstein Reference: 1723083
Merck Reference: 14,5641
MDL No.: MFCD00064362
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. topnienia: 109…115 °C Gęstość: 1,545 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064362 Numer CAS: 1114-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-212-8 Klasyfikacja Merck : 14,5641 |