Drukuj
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
205230050 205230250
ACRO205230050EA 524 PLN
ACRO205230050 ACRO205230250
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
D-(-)-Lyxose
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064362
Numer CAS: 1114-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-212-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)