Drukuj
β-D-Allose ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16810.MC A16810.ME
A16810.MCEA 457 PLN
A16810.MC A16810.ME
β-D-Allose ≥98%
β-D-Allose
Purity: 98% CAS No.: 2595-97-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 1724623 Merck Reference: 14,280 MDL No.: MFCD00063268
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 143…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063268
Numer CAS: 7283-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-994-4
Klasyfikacja Merck : 14,280