α-D(+)-Talose 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21226.02
B21226.77
B21226.02EA
3680
PLN
B21226.02
B21226.77
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Purity: 97%
CAS No.: 2595-98-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00064906
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. topnienia: 133…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064906 Numer CAS: 2595-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-996-5 |