2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
H52312.MD
H52312.03
H52312.MDEA
696
PLN
H52312.MD
H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1073338-92-7
Molecular Formula: C13H19BO5
Formula Weight: 266.10
Formuła:
C₁₃H₁₉BO₅ MW: 266.10 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11855980 Numer CAS: 1073338-92-7 |