Drukuj
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
133660100 133660500
ACRO133660100EA 449 PLN
ACRO133660100 ACRO133660500
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Formuła: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044803
Numer CAS: 3022-15-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +35° to +45° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)