Drukuj
EPPS, 0,2 M roztwory buforowe
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
J61476.AEEA 662 PLN
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
EPPS, 0,2 M roztwory buforowe
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160