Estradiol, (max. 3% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03801.03
L03801.06
L03801.14
L03801.03EA
427
PLN
L03801.03
L03801.06
L03801.14
Estradiol, (max. 3% H₂O) 99% (dry weight)
Estradiol
Purity: 99%
CAS No.: 50-28-2
Molecular Formula: C18H24O2
Formula Weight: 272.39
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 1914275
Merck Reference: 14,3703
Optical Rotation: +79° (c=1 in dioxane)
MDL No.: MFCD00003693
Formuła:
C₁₈H₂₄O₂ Temp. topnienia: 175…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003693 Numer CAS: 50-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-023-8 Klasyfikacja Merck : 14,3703 |