Drukuj
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H28750.14 H28750.06
H28750.14EA 2340 PLN
H28750.14 H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 103057-44-9 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD04038535
Formuła: C₉H₁₇NO₃
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038535
Numer CAS: 103057-44-9