(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H29231.06
H29231.03
H29231.06EA
1610
PLN
H29231.06
H29231.03
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 96%
CAS No.: 186550-13-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4710
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01861220
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₂ Gęstość: 1,022 |
Numer MDL:
MFCD01861220 Numer CAS: 186550-13-0 ADR: 8,III |